Anti-HTR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78403B
NOVUNBP1-78403BEA 514 EUR InStock
NOVUNBP1-78403B
Anti-HTR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HTR4 (5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 4, G protein-coupled)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité