Anti-LC3I Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78964H
NOVUNBP1-78964HEA 709 EUR InStock
NOVUNBP1-78964H
Anti-LC3I Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LC3I
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité