Anti-DSG3 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5H10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78984F
NOVUNBP1-78984FEA 668 EUR InStock
NOVUNBP1-78984F
Anti-DSG3 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5H10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DSG3 (desmoglein 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 5H10
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité