Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC6A18 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-82024
NOVUNBP1-82024EA 0 EUR InStock
NOVUNBP1-82024
Anti-SLC6A18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: GFKATNDYEHCLDRNILSLINDFDFPEQSISRDDYPAVLMHLNATWPKRVAQLPLKACLLEDFLDKSASGPGLAFVVFTETDL

  • For IHC-Paraffin, HIER pH 6 retrieval is recommended

Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000
Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000

Attention: This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.

Type: Primary
Antigen: SLC6A18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité