Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZEB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-82991
NOVUNBP1-82991EA 0 EUR InStock
NOVUNBP1-82991
Anti-ZEB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Analysis in human cell lines SK-MEL-30 and Caco-2 using Anti-ZEB2 antibody. Corresponding ZEB2 RNA-seq data are presented for the same cell lines. Loading control: Anti-HDAC1.

  • Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000
  • Immunohistochemistry - Paraffin: 1:500 - 1:1000
  • Western blot: 0.04 to 0.4 ug/ml

Type: Primary
Antigen: ZEB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité