Anti-AAK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-84110
NOVUNBP1-84110EA 599 EUR InStock
NOVUNBP1-84110
Anti-AAK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The AAK1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to AAK1. This antibody reacts with human. The AAK1 Antibody has been validated for the following applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Type: Primary
Antigen: AAK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité