Anti-BRD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-86640
NOVUNBP1-86640EA 615 EUR InStock
NOVUNBP1-86640
Anti-BRD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The BRD4 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to BRD4. This antibody reacts with human. The BRD4 Antibody has been validated for the following applications: Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Simple Western
Type: Primary
Antigen: BRD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité