Anti-FoxJ1/HFH4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-87928
NOVUNBP1-87928EA 627 EUR InStock
NOVUNBP1-87928
Anti-FoxJ1/HFH4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The FoxJ1 / HFH4 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to FoxJ1 / HFH4. This antibody reacts with human. The FoxJ1 / HFH4 Antibody has been validated for the following applications: Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Type: Primary
Antigen: FoxJ1/HFH4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité