Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100A9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-89360-25
NOVUNBP1-89360-25EA 443 EUR InStock
NOVUNBP1-89360-25
Anti-S100A9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
S100A9 is a member of the S100 family of proteins containing 2 EF-hand calcium-binding motifs. S100 proteins are localised in the cytoplasm and/or nucleus of a wide range of cells, and are involved in the regulation of a number of cellular processes such as cell cycle progression and differentiation. S100A9 may function in the inhibition of casein kinase, and altered expression is associated with the disease cystic fibrosis. Overexpression of S100A9 has also recently been linked to a poor prognosis with invasive ductal carcinoma of the breast.

Attention: For research use only.

Type:
Antigen: S100A9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité