Anti-TBX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-89459
NOVUNBP1-89459EA 599 EUR InStock
NOVUNBP1-89459
Anti-TBX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The TBX2 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to TBX2. This antibody reacts with human, mouse. The TBX2 Antibody has been validated for the following applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Type: Primary
Antigen: TBX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité