Anti-OTUD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-90484
NOVUNBP1-90484EA 599 EUR InStock
NOVUNBP1-90484
Anti-OTUD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The OTUD1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to OTUD1. This antibody reacts with human. The OTUD1 Antibody has been validated for the following applications: Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Type: Primary
Antigen: OTUD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité