Anti-SGLT2/SLC5A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-92384
NOVUNBP1-92384EA 0 EUR InStock
NOVUNBP1-92384
Anti-SGLT2/SLC5A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The SGLT2 / SLC5A2 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to SGLT2 / SLC5A2. This antibody reacts with human. The SGLT2 / SLC5A2 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Type: Primary
Antigen: SGLT2/SLC5A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité