Anti-SETX Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-94712F
NOVUNBP1-94712FEA 709 EUR InStock
NOVUNBP1-94712F
Anti-SETX Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SETX (senataxin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité