Human IgM Isotype Control (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-96989
NOVUNBP1-96989EA 363 EUR InStock
NOVUNBP1-96989
Human IgM Isotype Control (Biotin)
Anticorps
Human IgM Protein [Biotin]. Tested Reactivity: Human.
Type: Control
Antigen: AGM1
Clonality:
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Human
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité