Human Native Collagen IV alpha 1
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-97268
NOVUNBP1-97268EA 687 EUR InStock
NOVUNBP1-97268
Human Native Collagen IV alpha 1
Protéines et Peptides
The Collagen IV alpha 1 Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité