v6.5 Mouse Embryonic Stem Cells Cell Lysate (Embryonic Normal)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-97433
NOVUNBP1-97433EA 256 EUR InStock
NOVUNBP1-97433
v6.5 Mouse Embryonic Stem Cells Cell Lysate (Embryonic Normal)
Cellules
v6.5 Mouse embryonic stem cells Cell Lysate (Embryonic Normal).
Tested Applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité