Anti-LAG3 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-97662
NOVUNBP1-97662EA 532 EUR InStock
NOVUNBP1-97662
Anti-LAG3 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Mouse Monoclonal Lymphocyte Activation Gene 3 Antibody (11E3). Tested Applications: Western Blot, Blocking/Neutralizing, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoprecipitation. Tested Reactivi
Type: Primary
Antigen: LAG3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité