Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD277/BTN3A1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: BT3.1]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-00227PE
NOVUNBP2-00227PEEA 715 EUR InStock
NOVUNBP2-00227PE
Anti-CD277/BTN3A1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: BT3.1]
Anticorps
The CD277 / BTN3A1 Antibody (BT3.1) [PE] from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to CD277 / BTN3A1. This antibody reacts with human. The CD277 / BTN3A1 Antibody (BT3.1) [PE] has been validated for the following applications: Flow Cytometry.

Type: Primary
Antigen: CD277/BTN3A1
Clonality: Monoclonal
Clone: BT3.1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité