Anti-LCMT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C9]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-00923
NOVUNBP2-00923EA 720 EUR InStock
NOVUNBP2-00923
Anti-LCMT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C9]
Anticorps
Mouse Monoclonal LCMT1 Antibody (2C9). Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate.
Type: Primary
Antigen: LCMT1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 μl 0,1 mL NOVUNBP2-00923
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité