Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-endothelial lipase mouse monoclonal antibody [clone: 1D9]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-02396
NOVUNBP2-02396EA 689 EUR InStock
NOVUNBP2-02396
Anti-endothelial lipase mouse monoclonal antibody [clone: 1D9]
Anticorps
The endothelial lipase antibody (1D9) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to endothelial lipase. This antibody reacts with human. The endothelial lipase antibody (1D9) has been validated for the following applications: Western blot, flow cytometry, immunohistochemistry, immunocytochemistry / immunofluorescence, immunoprecipitation, immunohistochemistry-paraffin.

Type: Primary
Antigen: Endothelial Lipase
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité