Anti-PDPN Rat Monoclonal Antibody [clone: NZ-1.2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-03952
NOVUNBP2-03952EA 399 EUR InStock
NOVUNBP2-03952
Anti-PDPN Rat Monoclonal Antibody [clone: NZ-1.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDPN (podoplanin)
Clonality: monoclonal
Clone: NZ-1.2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Lambda
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité