Anti-GBP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-03972
NOVUNBP2-03972EA 546 EUR InStock
NOVUNBP2-03972
Anti-GBP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The GBP1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to GBP1. This antibody reacts with human, mouse. The GBP1 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 5 µg/ml
Type: Primary
Antigen: GBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité