Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rat Monoclonal Antibody (Allophycocyanin) [clone: RM0289-7J71]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-11803APC
NOVUNBP2-11803APCEA 657 EUR InStock
NOVUNBP2-11803APC
Anti-Rat Monoclonal Antibody (Allophycocyanin) [clone: RM0289-7J71]
Anticorps
Proteins of the matrix metalloproteinase (MMP) family are involved in the breakdown of extracellular matrix in normal physiological processes, such as embryonic development, reproduction, and tissue remodeling, as well as in disease processes, such as arthritis and metastasis.

Most MMP's are secreted as inactive proproteins which are activated when cleaved by extracellular proteinases. However, the protein encoded by this gene is a member of the membrane-type MMP (MT-MMP) subfamily; each member of this subfamily contains a potential transmembrane domain suggesting that these proteins are expressed at the cell surface rather than secreted. This protein activates MMP2 by cleavage. The gene has previously been referred to as MMP25 but has been renamed MMP24.

Type:
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone: RM0289-7J71
Conjugation: Allophycocyanin
Epitope: NGGWPSGWEK
Host: Rat
Isotype: IgG2
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité