Anti-GITRL Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-11965
NOVUNBP2-11965EA 614 EUR InStock
NOVUNBP2-11965
Anti-GITRL Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Mouse Monoclonal GITRL Antibody (MM0312-4Q25). Tested Applications: Blocking/Neutralizing, Flow Cytometry. Tested Reactivity: Human.
Type: Primary
Antigen: GITRL
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité