Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC52A3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-14683
NOVUNBP2-14683EA 0 EUR InStock
NOVUNBP2-14683
Anti-SLC52A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLC52A3 polyclonal specifically detects SLC52A3 in human samples. It is validated for immunohistochemistry, immunohistochemistry-paraffin.

Dilutions: Immunohistochemistry 1:200 to 1:500 and Immunohistochemistry-paraffin 1:200 to 1:500
Application notes: For IHC-Paraffin, HIER pH 6 retrieval is recommended
Preservative: 0,02% sodium azide

Attention: This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis. Primary antibodies are guaranteed for one year.

Type:
Antigen: SLC52A3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: HuSpecies Glossary

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité