Anti-PTGDR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 54N1H4]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-19013
NOVUNBP2-19013EA 546 EUR InStock
NOVUNBP2-19013
Anti-PTGDR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 54N1H4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTGDR2 (prostaglandin D2 receptor 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 54N1H4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité