Anti-MAVS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 58N3B6]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-22380
NOVUNBP2-22380EA 558 EUR InStock
NOVUNBP2-22380
Anti-MAVS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 58N3B6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAVS (mitochondrial antiviral signaling protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 58N3B6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité