Anti-ZEB1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: 2A8A6]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-23484C
NOVUNBP2-23484CEA 709 EUR InStock
NOVUNBP2-23484C
Anti-ZEB1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: 2A8A6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZEB1 (zinc finger E-box binding homeobox 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 2A8A6
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité