Anti-MAP3K14 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 350)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-23603UV
NOVUNBP2-23603UVEA 668 EUR InStock
NOVUNBP2-23603UV
Anti-MAP3K14 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 350)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP3K14 (mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité