Anti-RPS6 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-23649
NOVUNBP2-23649EA 444 EUR InStock
NOVUNBP2-23649
Anti-RPS6 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RPS6 (ribosomal protein S6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité