Anti-ROR gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G419]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-24449
NOVUNBP2-24449EA 596 EUR InStock
NOVUNBP2-24449
Anti-ROR gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G419]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ROR gamma
Clonality: monoclonal
Clone: 4G419
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité