Anti-NHLRC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-24474
NOVUNBP2-24474EA 425 EUR InStock
NOVUNBP2-24474
Anti-NHLRC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NHLRC1 (NHL repeat containing E3 ubiquitin protein ligase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité