Anti-THEM6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-24492
NOVUNBP2-24492EA 434 EUR InStock
NOVUNBP2-24492
Anti-THEM6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: THEM6 (thioesterase superfamily member 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité