Anti-Importin-8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-24751
NOVUNBP2-24751EA 596 EUR InStock
NOVUNBP2-24751
Anti-Importin-8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Importin-8
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité