Anti-TLR7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-24777
NOVUNBP2-24777EA 803 EUR InStock
NOVUNBP2-24777
Anti-TLR7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TLR7 (toll-like receptor 7)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité