Anti-TLR6 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 86B1153.2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-24791
NOVUNBP2-24791EA 712 EUR InStock
NOVUNBP2-24791
Anti-TLR6 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 86B1153.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TLR6 (toll-like receptor 6)
Clonality: monoclonal
Clone: 86B1153.2
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité