Anti-Influenza A Haemagglutinin H1N1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-24955
NOVUNBP2-24955EA 425 EUR InStock
NOVUNBP2-24955
Anti-Influenza A Haemagglutinin H1N1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Influenza A Haemagglutinin H1N1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité