Anti-FOXP3 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 3G3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-26668
NOVUNBP2-26668EA 704 EUR InStock
NOVUNBP2-26668
Anti-FOXP3 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 3G3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FOXP3 (forkhead box P3)
Clonality: monoclonal
Clone: 3G3
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité