Anti-TNFRSF18 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: DTA-1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-26669
NOVUNBP2-26669EA 658 EUR InStock
NOVUNBP2-26669
Anti-TNFRSF18 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: DTA-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNFRSF18 (tumor necrosis factor receptor superfamily, member 18)
Clonality: monoclonal
Clone: DTA-1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b Lambda
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité