Anti-IFI16 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-27066
NOVUNBP2-27066EA 561 EUR InStock
NOVUNBP2-27066
Anti-IFI16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IFI16 (interferon, gamma-inducible protein 16)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité