Anti-S100A8 Rat Monoclonal Antibody [clone: 63N13G5]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-27067
NOVUNBP2-27067EA 434 EUR InStock
NOVUNBP2-27067
Anti-S100A8 Rat Monoclonal Antibody [clone: 63N13G5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S100A8 (S100 calcium binding protein A8)
Clonality: monoclonal
Clone: 63N13G5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité