Anti-RNF31 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-27290
NOVUNBP2-27290EA 434 EUR InStock
NOVUNBP2-27290
Anti-RNF31 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RNF31 (ring finger protein 31)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité