Anti-IL17RE Mouse Monoclonal Antibody [clone: 46N7E3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-27368
NOVUNBP2-27368EA 431 EUR InStock
NOVUNBP2-27368
Anti-IL17RE Mouse Monoclonal Antibody [clone: 46N7E3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL17RE (interleukin 17 receptor E)
Clonality: monoclonal
Clone: 46N7E3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité