Anti-TNFSF11 Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)) [clone: 12A380]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-27390
NOVUNBP2-27390EA 698 EUR InStock
NOVUNBP2-27390
Anti-TNFSF11 Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)) [clone: 12A380]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNFSF11 (tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 11)
Clonality: monoclonal
Clone: 12A380
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité