Anti-HMGB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 19N15F4]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-27401
NOVUNBP2-27401EA 425 EUR InStock
NOVUNBP2-27401
Anti-HMGB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 19N15F4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HMGB1 (high mobility group box 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 19N15F4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité