Anti-LIF Rat Monoclonal Antibody [clone: 39N7D10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-27406
NOVUNBP2-27406EA 561 EUR InStock
NOVUNBP2-27406
Anti-LIF Rat Monoclonal Antibody [clone: 39N7D10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LIF (leukemia inhibitory factor)
Clonality: monoclonal
Clone: 39N7D10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité