Anti-MUL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 112A1021]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-27416
NOVUNBP2-27416EA 680 EUR InStock
NOVUNBP2-27416
Anti-MUL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 112A1021]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MUL1 (mitochondrial E3 ubiquitin protein ligase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 112A1021
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité