Anti-Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: AE-1/AE-3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-29429
NOVUNBP2-29429EA 0 EUR InStock
NOVUNBP2-29429
Anti-Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: AE-1/AE-3]
Anticorps
Type:
Antigen: Cytokeratin
Clonality: Monoclonal
Clone: AE-1/AE-3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Primate, Rabbit, Reptile, Zebrafish
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité