Anti-Fractin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-29504
NOVUNBP2-29504EA 0 EUR InStock
NOVUNBP2-29504
Anti-Fractin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fractin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité