Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-His-tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIS.H8] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-31055F
NOVUNBP2-31055FEA 0 EUR InStock
NOVUNBP2-31055F
Anti-His-tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIS.H8] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
A his-tag (also known as histidine tag or polyhistidine tag) is a common epitope tag that typically consists of at least 6 histidine residues fused to either the carboxyl (C-) or amino (N-) terminus of a targeted recombinant protein to facilitate its purification and detection.

The most common his-tag is the hexahistidine (His6/6-His) tag which has a theoretical molecular weight of 0,8 kDa. The histidine residues readily interact with transition metal ions such as Co²⁺, Ni²⁺, Cu²⁺, and Zn²⁺, making immobilised metal-affinity chromatography (IMAC) the preferred technique for his-tag purification. Metal ions are immobilised and bound to by His-tags in the IMAC column via the histidine imidazole ring.

The tagged protein can be eluted off the column by washing with buffers containing a low concentration of imidazole. Due to its relatively small size, low immunogenicity, versatility under denaturing conditions, and minimal interference with the structure and function of proteins, the his-tag is one of the most widely used tags for protein purification.

Attention: This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.

Type: Primary
Antigen: His-tag
Clonality: Monoclonal
Clone: HIS.H8
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Epitope tag

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité